Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
AS32674G1
AS32674G5
ACTIAS32674G1EA
0
CHF
ACTIAS32674G1
ACTIAS32674G5
Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ |
MDL Number:
MFCD00209299 CAS-Nummer: 206362-87-0 |