4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34291G1
AS34291G5
ACTIAS34291G1EA
0
CHF
ACTIAS34291G1
ACTIAS34291G5
4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
4'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO MW: 172.59 g/mol |
MDL Number:
MFCD04116328 CAS-Nummer: 175711-83-8 |