4'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
AS35474G1
AS35474G5
ACTIAS35474G1EA
156
CHF
ACTIAS35474G1
ACTIAS35474G5
4'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
4'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O MW: 190,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD09832259 CAS-Nummer: 1017777-45-5 |