2'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20658G25
AS20658G5
ACTIAS20658G25EA
293
CHF
ACTIAS20658G25
ACTIAS20658G5
2'-Chlor-5'-fluoracetophenon
2'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042574 CAS-Nummer: 2965-16-4 |