3-Chlor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21388G1 AS21388G5
ACTIAS21388G1EA 0 CHF
ACTIAS21388G1 ACTIAS21388G5
3-Chlor-5-nitrobenzoesäure
3-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MDL Number: MFCD09263224
CAS-Nummer: 34662-36-7