5-Brom-2-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
AS31808G1
AS31808G5
ACTIAS31808G1EA
0
CHF
ACTIAS31808G1
ACTIAS31808G5
5-Brom-2-nitrophenol
5-Brom-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD03095027 CAS-Nummer: 27684-84-0 |