2-Amino-4-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromo-2-pyridylamine, 4-Bromopyridin-2-amine
AS50968G1 AS50968G5
ACTIAS50968G1EA 0 CHF
ACTIAS50968G1 ACTIAS50968G5
2-Amino-4-brompyridin
2-Amino-4-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MDL Number: MFCD01646115
CAS-Nummer: 84249-14-9