5-Brom-2-fluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22832G100 AS22832G25
ACTIAS22832G100EA 150 CHF
ACTIAS22832G100 ACTIAS22832G25
5-Brom-2-fluorphenol
5-Brom-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
MDL Number: MFCD07782066
CAS-Nummer: 112204-58-7