3-Brom-5-fluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
AS22765G100 AS22765G25
ACTIAS22765G100EA 0 CHF
ACTIAS22765G100 ACTIAS22765G25
3-Brom-5-fluorphenol
3-Brom-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
MDL Number: MFCD07783710
CAS-Nummer: 433939-27-6