2-Brom-6-fluoranisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene
AS35560G1
AS35560G5
ACTIAS35560G1EA
0
CHF
ACTIAS35560G1
ACTIAS35560G5
2-Brom-6-fluoranisol
2-Brom-6-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD04974125 CAS-Nummer: 845829-94-9 |