5-Brom-2-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21013G100 AS21013G25
ACTIAS21013G100EA 0 CHF
ACTIAS21013G100 ACTIAS21013G25
5-Brom-2-fluorbenzonitril
5-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75…80 °C
MDL Number: MFCD00143424
CAS-Nummer: 179897-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III