2-Brom-6-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24776G100
AS24776G25
ACTIAS24776G100EA
0
CHF
ACTIAS24776G100
ACTIAS24776G25
2-Brom-6-fluorbenzonitril
2-Brom-6-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrFN |
MDL Number:
MFCD06797753 CAS-Nummer: 79544-27-7 |