3-Brom-2-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
AS31830G1 AS31830G5
ACTIAS31830G1EA 0 CHF
ACTIAS31830G1 ACTIAS31830G5
3-Brom-2-fluor-6-methylpyridin
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
MDL Number: MFCD03095080
CAS-Nummer: 375368-78-8