2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-3-fluoro-6-picoline
AS31827G1
AS31827G5
ACTIAS31827G1EA
0
CHF
ACTIAS31827G1
ACTIAS31827G5
2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095061 CAS-Nummer: 374633-36-0 |