2-Brom-3-fluor-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-3-fluoro-4-picoline
AS34987G1
AS34987G10
AS34987G5
ACTIAS34987G1EA
0
CHF
ACTIAS34987G1
ACTIAS34987G10
ACTIAS34987G5
2-Brom-3-fluor-4-methylpyridin
2-Bromo-3-fluoro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112499 CAS-Nummer: 884494-37-5 |