3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32322G10 AS32322G5
ACTIAS32322G10EA 0 CHF
ACTIAS32322G10 ACTIAS32322G5
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
Siedepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 155 °C
MDL Number: MFCD00143096
CAS-Nummer: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III