2-Brom-5-chlorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32254G1
AS32254G5
ACTIAS32254G1EA
0
CHF
ACTIAS32254G1
ACTIAS32254G5
2-Brom-5-chlorphenol
2-Brom-5-chlorphenol
Formel:
C₆H₄BrClO MW: 207,45 g/mol |
MDL Number:
MFCD00142870 CAS-Nummer: 13659-23-9 |