5-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32416G1
AS32416G5
ACTIAS32416G1EA
0
CHF
ACTIAS32416G1
ACTIAS32416G5
5-Brom-2-chlorbenzonitril
5-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrClN MW: 216,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00672948 CAS-Nummer: 57381-44-9 |