4-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23083G100
AS23083G25
AS23083G5
ACTIAS23083G100EA
0
CHF
ACTIAS23083G100
ACTIAS23083G25
ACTIAS23083G5
4-Brom-2-chlorbenzonitril
4-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrClN Siedepunkt: 142…143 °C (10 mmHg) Melting Pt: 67…68 °C |
MDL Number:
MFCD00040883 CAS-Nummer: 154607-01-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |