3-Brom-4-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24906G100
AS24906G25
AS24906G5
ACTIAS24906G100EA
0
CHF
ACTIAS24906G100
ACTIAS24906G25
ACTIAS24906G5
3-Brom-4-chlorbenzonitril
3-Brom-4-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrClN MW: 216,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD09025661 CAS-Nummer: 948549-53-9 |