2-Brom-5-chlor-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-chloro-3-picoline
AS31708G1
AS31708G5
ACTIAS31708G1EA
0
CHF
ACTIAS31708G1
ACTIAS31708G5
2-Brom-5-chlor-3-methylpyridin
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD03095062 CAS-Nummer: 65550-77-8 |