4-Bromsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
AS1670G1
AS1670G5
ACTIAS1670G1EA
0
CHF
ACTIAS1670G1
ACTIAS1670G5
4-Bromsalicylaldehyd
4-Bromsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅BrO₂ |
MDL Number:
MFCD06252606 CAS-Nummer: 22532-62-3 |