1,3-Dibrom-2,2-dimethoxypropan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS21649G100
AS21649G25
ACTIAS21649G100EA
0
CHF
ACTIAS21649G100
ACTIAS21649G25
1,3-Dibrom-2,2-dimethoxypropan
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Formel:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br MW: 261,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051792 CAS-Nummer: 22094-18-4 |