Calciumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
J63122.ADEA 102 CHF
J63122.AD J63122.AE
Calciumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8