Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
J63736.AE J63736.AK
J63736.AEEA 86.2 CHF
J63736.AE J63736.AK
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II