Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
Potassiumchloride
600213-100
600213-250
600213-500
CAYM600213-100EA
41.2
CHF
CAYM600213-100
CAYM600213-250
CAYM600213-500
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel:
KCl MW: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 Melting Pt: 773 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |