4,4'-Dimethoxybenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Bis(4-methoxyphenyl)methanone
AS25273G100
AS25273G25
ACTIAS25273G100EA
0
CHF
ACTIAS25273G100
ACTIAS25273G25
4,4'-Dimethoxybenzophenon
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242,27 g/mol Siedepunkt: 180…240 °C (13 mmHg) Melting Pt: 142…145 °C Dichte: 1.259 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008404 CAS-Nummer: 90-96-0 EINECS: 202-028-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)