2,5-Dichlorbenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
AS24920G100 AS24920G25
ACTIAS24920G100EA 0 CHF
ACTIAS24920G100 ACTIAS24920G25
2,5-Dichlorbenzophenon
2,5-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251.11 g/mol
MDL Number: MFCD00079746
CAS-Nummer: 16611-67-9