4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20031G100 AS20031G25
ACTIAS20031G100EA 0 CHF
ACTIAS20031G100 ACTIAS20031G25
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 52…55 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 43…45 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061283
CAS-Nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III