2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
AS24244G25 AS24244G5
ACTIAS24244G25EA 0 CHF
ACTIAS24244G25 ACTIAS24244G5
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 178
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061279
CAS-Nummer: 146070-34-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III