4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25296G100 AS25296G25
ACTIAS25296G100EA 0 CHF
ACTIAS25296G100 ACTIAS25296G25
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 120…125 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 66…68 °C
MDL Number: MFCD00190117
CAS-Nummer: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III