2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24956G100 AS24956G25
ACTIAS24956G100EA 0 CHF
ACTIAS24956G100 ACTIAS24956G25
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 210…212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 39…40 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019742
CAS-Nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III