5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
AS20085G100 AS20085G25
ACTIAS20085G100EA 351 CHF
ACTIAS20085G100 ACTIAS20085G25
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
MW: 217,1 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (0.05 mmHg)
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1.623 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
UN: 3265
ADR: 8,II