4-Acetylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
AS23893G100 AS23893G25
ACTIAS23893G100EA 0 CHF
ACTIAS23893G100 ACTIAS23893G25
4-Acetylbenzonitril
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 57…58 °C
MDL Number: MFCD00001825
CAS-Nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III