Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)
J60230.06EA 725 CHF
J60230.06 J60230.03
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) ≥99%
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Melting Pt: ∼ 190 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4