4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
AS20402G1 AS20402G25 AS20402G5
ACTIAS20402G1EA 0 CHF
ACTIAS20402G1 ACTIAS20402G25 ACTIAS20402G5
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Formel: C₈H₉BrO₂S
Melting Pt: 97 °C
MDL Number: MFCD00185849
CAS-Nummer: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III