Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzenecarboxylate
AS23116G100 AS23116G25
ACTIAS23116G100EA 0 CHF
ACTIAS23116G100 ACTIAS23116G25
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Siedepunkt: 306
Melting Pt: 48.5
Dichte: 1.426 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00272139
CAS-Nummer: 51282-49-6
EINECS: 257-107-2