Bromkresolgrün Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
J64284.06 J64284.14
J64284.06EA 71.5 CHF
J64284.06 J64284.14
Bromkresolgrün Natriumsalz ACS
Bromkresolgrün Natriumsalz
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.02 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Dark brown to dark red Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Melting Pt: 230 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Merck Index: 14,1386