2,4,6-Trimethylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25274G100
AS25274G25
ACTIAS25274G100EA
0
CHF
ACTIAS25274G100
ACTIAS25274G25
2,4,6-Trimethylbenzonitril
2,4,6-Trimethylbenzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁N MW: 145.2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016378 CAS-Nummer: 2571-52-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |