2-Amino-5-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21303G100
AS21303G25
ACTIAS21303G100EA
157
CHF
ACTIAS21303G100
ACTIAS21303G25
2-Amino-5-brombenzonitril
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00158946 CAS-Nummer: 39263-32-6 EINECS: 254-387-8 |