3-Cyan-5-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Amino-5-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-5-fluoroaniline
AS35468G1
AS35468G5
ACTIAS35468G1EA
0
CHF
ACTIAS35468G1
ACTIAS35468G5
3-Cyan-5-fluoranilin
3-Cyan-5-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD05864357 CAS-Nummer: 210992-28-2 |