3-Cyan-4-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Cyano-4-fluoroaniline
AS23139G100 AS23139G25 AS23139G5
ACTIAS23139G100EA 204 CHF
ACTIAS23139G100 ACTIAS23139G25 ACTIAS23139G5
3-Cyan-4-fluoranilin
3-Cyan-4-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
MDL Number: MFCD00277872
CAS-Nummer: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III