4-Amino-3-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25375G100 AS25375G25
ACTIAS25375G100EA 0 CHF
ACTIAS25375G100 ACTIAS25375G25
4-Amino-3-brombenzonitril
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
MDL Number: MFCD01861386
CAS-Nummer: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III