2-Chlor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50722G1
AS50722G5
ACTIAS50722G1EA
0
CHF
ACTIAS50722G1
ACTIAS50722G5
2-Chlor-3-pyridinboronsäure
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BClNO₂ |
MDL Number:
MFCD03094997 CAS-Nummer: 381248-04-0 |