2-Iodbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
o-Iodobenzonitrile
AS21594G100
AS21594G25
ACTIAS21594G100EA
200
CHF
ACTIAS21594G100
ACTIAS21594G25
2-Iodbenzonitril
2-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN MW: 229,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079761 CAS-Nummer: 4387-36-4 |