2-Fluor-6-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31471G1 AS31471G5
ACTIAS31471G1EA 0 CHF
ACTIAS31471G1 ACTIAS31471G5
2-Fluor-6-hydroxybenzonitril
2-Fluor-6-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
MDL Number: MFCD03428592
CAS-Nummer: 140675-43-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III