2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24820G100
AS24820G25
ACTIAS24820G100EA
243
CHF
ACTIAS24820G100
ACTIAS24820G25
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO MW: 137,11 g/mol Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼124 °C Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00192177 CAS-Nummer: 82380-18-5 EINECS: 422-810-7 |