2-Cyan-4,6-dichloranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21305G25 AS21305G5
ACTIAS21305G25EA 296 CHF
ACTIAS21305G25 ACTIAS21305G5
2-Cyan-4,6-dichloranilin
2-Cyan-4,6-dichloranilin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
MDL Number: MFCD00158947
CAS-Nummer: 36764-94-0