2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-chloro-6-cyano-4-nitroaniline
AS21381G100
AS21381G25
ACTIAS21381G100EA
157
CHF
ACTIAS21381G100
ACTIAS21381G25
2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzonitril
2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₄ClN₃O₂ MW: 197,58 g/mol Melting Pt: 185…187 °C |
MDL Number:
MFCD00126957 CAS-Nummer: 20352-84-5 EINECS: 243-760-0 |