(2-Nitrophenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Nitrobenzylcyanid
AS22261G100
AS22261G25
ACTIAS22261G100EA
1385
CHF
ACTIAS22261G100
ACTIAS22261G25
(2-Nitrophenyl)acetonitril
(2-Nitrophenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa) Melting Pt: 81…83 °C |
MDL Number:
MFCD00007183 CAS-Nummer: 610-66-2 EINECS: 210-231-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |